missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Meptyldinocap, MedChemExpress Artikelnummer.: 16443407

Meptyldinocap, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200102058
50 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16443407

Brand: Medchem Express HY17522

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.

Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Meptyldinocap
Fysisk form Oil
CAS 131-72-6
Farve Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24N2O6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 2,4-DNOPC
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (411.65 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (274.43 mM; Need ultrasonic)
SMIL C/C=C/C(OC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1C(C)CCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 364.39
Formel vægt 364.39
Procent renhed 95.54%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Meptyldinocap, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.