Få mere at vide
Meptyldinocap, MedChemExpress
Beskrivelse
Meptyldinocap (2,4-DNOPC) is a novel powdery mildew (Erysiphe necator) fungicide which shows protectant and post-infective activities.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meptyldinocap |
| Fysisk form | Oil |
| CAS | 131-72-6 |
| Farve | Yellow |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H24N2O6 |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 2,4-DNOPC |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 150 mg/mL (411.65 mM) ∣Ethanol : 100 mg/mL (274.43 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |