Få mere at vide
Meptazinol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Meptazinol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meptazinol Hydrochloride |
| CAS | 59263-76-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Meptazinol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H23 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (9CI), IL 22811 HCl, Meptamizol hydrochloride, Meptazinol hydrochloride, Meptid, Wy 22811, Wy 22811 HCl |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2 |
| IUPAC navn | 3-(3-ethyl-1-methylazepan-3-yl)phenol;hydrochloride |
| Vis mere |