Få mere at vide
Meptazinol Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 17932326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17932326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17932326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3132.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Meptazinol Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meptazinol Hydrochloride
CAS 59263-76-2
Analyt- eller komponentnavne Meptazinol Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (1:1), Phenol, 3-(3-ethylhexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-, hydrochloride (9CI), IL 22811 HCl, Meptamizol hydrochloride, Meptazinol hydrochloride, Meptid, Wy 22811, Wy 22811 HCl
InChI formel InChI=1S/C15H23NO.ClH/c1-3-15(9-4-5-10-16(2)12-15)13-7-6-8-14(17)11-13;/h6-8,11,17H,3-5,9-10,12H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.CCC1(CCCCN(C)C1)c2cccc(O)c2
IUPAC navn 3-(3-ethyl-1-methylazepan-3-yl)phenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 269.81
Mængde 100 mg
Formel vægt 269.1546 g/mol