missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Meprylcaine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30483764
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483764 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483764 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM224980100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Meprylcaine HCl
CAS 956-03-6
Molekylær formel C14 H21 N O2 . Cl H
Mængde 100 mg
Synonym 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate (Ester) Hydrochloride, 2-Methyl-2-(propylamino)-1-propanol Benzoate Hydrochloride, 2-Methyl-2-propylaminopropyl Benzoate Hydrochloride, Meprylcaine Hydrochloride, Oracaine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-4-10-15-14(2,3)11-17-13(16)12-8-6-5-7-9-12;/h5-9,15H,4,10-11H2,1-3H3;1H
SMIL Cl.CCCNC(C)(C)COC(=O)c1ccccc1
IUPAC navn [2-methyl-2-(propylamino)propyl] benzoate;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 271.78
Formel vægt 271.1339
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.