Få mere at vide
Meprotixol, Mikromol™
Beskrivelse
Meprotixol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meprotixol |
| CAS | 4295-63-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Meprotixol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O2 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 9H-Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol, Meprotixol, Meprothixol, N 7020 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO2S/c1-20(2)12-6-11-19(21)15-7-4-5-8-17(15)23-18-10-9-14(22-3)13-16(18)19/h4-5,7-10,13,21H,6,11-12H2,1-3H3 |
| SMIL | COc1ccc2Sc3ccccc3C(O)(CCCN(C)C)c2c1 |
| IUPAC navn | 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol |
| Vis mere |