Få mere at vide
Meprotixol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051824
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051824 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051824 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3133.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Meprotixol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meprotixol
CAS 4295-63-0
Analyt- eller komponentnavne Meprotixol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol, Meprotixol, Meprothixol, N 7020
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2S/c1-20(2)12-6-11-19(21)15-7-4-5-8-17(15)23-18-10-9-14(22-3)13-16(18)19/h4-5,7-10,13,21H,6,11-12H2,1-3H3
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3C(O)(CCCN(C)C)c2c1
IUPAC navn 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 329.46
Mængde 100 mg
Formel vægt 329.1449 g/mol