Få mere at vide
Meprotixol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458644
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458644 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458644 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3133.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meprotixol
CAS 4295-63-0
Analyt- eller komponentnavne Meprotixol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O2 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 9H-Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy-, Thioxanthen-9-ol, 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol, Meprotixol, Meprothixol, N 7020
InChI formel InChI=1S/C19H23NO2S/c1-20(2)12-6-11-19(21)15-7-4-5-8-17(15)23-18-10-9-14(22-3)13-16(18)19/h4-5,7-10,13,21H,6,11-12H2,1-3H3
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2Sc3ccccc3C(O)(CCCN(C)C)c2c1
IUPAC navn 9-[3-(dimethylamino)propyl]-2-methoxythioxanthen-9-ol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 329.46
Mængde 10 mg
Formel vægt 329.1449 g/mol