Få mere at vide
Mepronil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepronil |
| CAS | 55814-41-0 |
| Molekylær formel | C17 H19 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Methyl-N-[3-(1-methylethoxy)phenyl]benzamide, 2-Methyl-3'-isopropoxybenzanilide, 3'-Isopropoxy-2-methylbenzanilide, 3'-Isopropoxy-o-toluanilide, Basitac, Mepronil, Mepronil (pesticide) |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO2/c1-12(2)20-15-9-6-8-14(11-15)18-17(19)16-10-5-4-7-13(16)3/h4-12H,1-3H3,(H,18,19) |
| SMIL | CC(C)Oc1cccc(NC(=O)c2ccccc2C)c1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-(3-propan-2-yloxyphenyl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vægt | 269.1416 |