Få mere at vide
Meprednisone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meprednisone |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vægt | 372.1937 |