Få mere at vide
Meprednisone, Mikromol™
Artikelnummer. 18040650
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18040650 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040650 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3686.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Meprednisone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meprednisone
CAS 1247-42-3
Analyt- eller komponentnavne Meprednisone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H28 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Beta, Betalone, Betanisona, Betapar, Betapred, Bitanisone, Deltacortene Beta, Deltisona B, Lepicortin-Beta, Meprednisone, Methylprednisone, NSC 527579, Sch 4358, Dexamethasone Imp. J (EP), Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16-methyl-, (16beta)-, Pregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 17,21-dihydroxy-16beta-methyl- (6CI,7CI,8CI), (16beta)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione, 16beta-Methylprednisone, 17,21-Dihydroxy-16beta-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione
InChI formel InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-20(13,2)19(15)17(25)10-21(16,3)22(12,27)18(26)11-23/h6-7,9,12,15-16,19,23,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
IUPAC navn (8S,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione
Molekylvægt (g/mol) 372.45
Mængde 250 mg
Formel vægt 372.1937 g/mol