Få mere at vide
Meprednisone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498428
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16498428 10 mg -
16468186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498428 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0243
MedChemExpress Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Meprednisone is a glucocorticoid and a methylated derivative of prednisone.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meprednisone
Fysisk form Solid
CAS 1247-42-3
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H28O5
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (268.49 mM)
SMIL C[C@@]1(C2)[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3([H])C2=O)=O
Molekylvægt (g/mol) 372.45
Formel vægt 372.45
Procent renhed 99.6%