Få mere at vide
Meprednisone Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meprednisone Acetate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H30O6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(26)7-8-22(15,3)21(17)19(27)11-23(18,4)24(13,29)20(28)12-30-14(2)25/h7-8,10,13,17-18,21,29H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |