Få mere at vide
Mepivacaine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepivacaine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 246.1732 |
| Procent renhed | >95% |