missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mepivacaine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepivacaine N-Oxide |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 262.1681 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?