Få mere at vide
Mepivacaine N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 18012610
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18012610 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012610 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0368.06
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mepivacaine N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mepivacaine N-Oxide
CAS 1346597-75-8
Analyt- eller komponentnavne Mepivacaine N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mepivacaine N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18)
SMIL Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-]
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 262.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 262.1681 g/mol