Få mere at vide
Mepivacaine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Mepivacaine N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepivacaine N-Oxide |
| CAS | 1346597-75-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mepivacaine N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H22 N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Mepivacaine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22N2O2/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13,3)19/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18) |
| SMIL | Cc1cccc(C)c1NC(=O)C2CCCC[N+]2(C)[O-] |
| IUPAC navn | N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methyl-1-oxidopiperidin-1-ium-2-carboxamide |
| Vis mere |