Få mere at vide
Mepivacaine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18091700
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18091700 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091700 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0368.000250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mepivacaine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mepivacaine Hydrochloride
CAS 1722-62-9
Analyt- eller komponentnavne Mepivacaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
SMIL Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 282.1499 g/mol