Få mere at vide
Mepivacaine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Mepivacaine hydrochloride binds to specific voltage-gated sodium ion channels in neuronal cell membranes, which inhibits both sodium influx and membrane depolarization.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepivacaine hydrochloride |
| CAS | 1722-62-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C15H23ClN2O |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | H2O : 100 mg/mL (353.59 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C(CCCC1)N1C)NC(C(C)=CC=C2)=C2C.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.81 |
| Formel vægt | 282.81 |
| Vis mere |