Få mere at vide
Mepivacaine Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462040
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462040 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462040 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0368.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mepivacaine Hydrochloride
CAS 1722-62-9
Analyt- eller komponentnavne Mepivacaine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H22 N2 O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Mepivacaine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide hydrochloride (1:1), N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide monohydrochloride, 1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide monohydrochloride, Carbocaina, Carbocaine hydrochloride, Carbocaine monohydrochloride, Chlorocain, Meaverin, Mepicaton, Mepident, Mepivacaine hydrochloride, Mepivacaine monohydrochloride, Mepivastesin, Optocain, Polocaine, Scandicain, Scandonest, (+/-)-Mepivacaine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H22N2O.ClH/c1-11-7-6-8-12(2)14(11)16-15(18)13-9-4-5-10-17(13)3;/h6-8,13H,4-5,9-10H2,1-3H3,(H,16,18);1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CN1CCCCC1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
IUPAC navn N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 282.81
Mængde 10 mg
Formel vægt 282.1499 g/mol