Få mere at vide
Mepirizole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepirizole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N4O2/c1-7-5-9(16-3)13-11(12-7)15-10(17-4)6-8(2)14-15/h5-6H,1-4H3 |