Learn More
Mepiquat Chloride, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mepiquat chloride |
| CAS | 24307-26-4 |
| Molekylær formel | C7 H16 N . Cl |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1,1-Dimethylpiperidinium chloride (7CI), Piperidinium, 1,1-dimethyl-, chloride (8CI,9CI), BAS 083, BAS 08301W, BAS 85559X, CDP, Dimethylpiperidinium chloride, Megahix, Mepex, Mepichlor, Mepiquat chloride, N,N-Dimethylpiperidinium chloride, Pix, Pix Ultra |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N.ClH/c1-8(2)6-4-3-5-7-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Cl-].C[N+]1(C)CCCCC1 |
| IUPAC navn | 1,1-dimethylpiperidin-1-ium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.66 |
| Formel vægt | 149.0971 |