Få mere at vide
Mepiperphenidol Bromide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepiperphenidol Bromide |
| CAS | 520-20-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mepiperphenidol Bromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H32 N O . Br |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (1:1), 1-(3-Hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methylpiperidinium bromide (6CI,7CI), Piperidinium, 1-(3-hydroxy-5-methyl-4-phenylhexyl)-1-methyl-, bromide (8CI,9CI), Darstine, Mepiperphenidol, Mepiperphenidol bromide, Mepiperphenidyl, NSC 17126, Piperphenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32NO.BrH/c1-16(2)19(17-10-6-4-7-11-17)18(21)12-15-20(3)13-8-5-9-14-20;/h4,6-7,10-11,16,18-19,21H,5,8-9,12-15H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | [Br-].CC(C)C(C(O)CC[N+]1(C)CCCCC1)c2ccccc2 |
| Vis mere |