Få mere at vide
Mephosfolan 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324132
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30324132 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30324132 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14870000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mephosfolan
CAS 950-10-7
Analyt- eller komponentnavne Mephosfolan
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H16 N O3 P S2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H16NO3PS2/c1-4-11-13(10,12-5-2)9-8-14-6-7(3)15-8/h7H,4-6H2,1-3H3/b9-8-
SMIL CCOP(=O)(OCC)\N=C/1\SCC(C)S1
IUPAC navn (Z)-N-diethoxyphosphoryl-4-methyl-1,3-dithiolan-2-imine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 269.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 269.0309 g/mol