Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Mephenytoin
Artikelnummer. 17201272 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mg
100 mg
Artikelnummer. 17201272
Brand: Thermo Scientific Chemicals 466691000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-12-4
Molekylær formel C12H14N2O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mephenytoin
Mængde 100 mg
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig.
Smeltepunkt 135,0 °C til 137,0 °C
Formel vægt 218.25
InChI nøgle GMHKMTDVRCWUDX-UHFFFAOYNA-N
SMIL CCC1(NC(=O)N(C)C1=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-ethyl-3-methyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 218.26