missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mephentermine Hemisulphate, Mikromol™
Beskrivelse
Mephentermine Hemisulphate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mephentermine Hemisulphate |
| CAS | 1212-72-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mephentermine Hemisulphate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C11 H17 N . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mephentermine Hemisulphate, 2-Methylamino-2-methyl-1-phenylpropane sulfate, Mephentermine sulfate, Mephentermine sulphate, Wyamine sulfate, Benzeneethanamine, N,alpha,alpha-trimethyl-, sulfate (2:1), Phenethylamine, N,alpha,alpha-trimethyl-, sulfate (2:1) (8CI), N,alpha,alpha-Trimethylphenethylamine Sulfate |
| InChI formel | InChI=1S/2C11H17N.H2O4S/c2*1-11(2,12-3)9-10-7-5-4-6-8-10;1-5(2,3)4/h2*4-8,12H,9H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | CNC(C)(C)Cc1ccccc1.CNC(C)(C)Cc2ccccc2.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | N,2-dimethyl-1-phenylpropan-2-amine;sulfuric acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?