missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mephenoxalone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mephenoxalone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO4/c1-14-9-4-2-3-5-10(9)15-7-8-6-12-11(13)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,12,13) |
| Formel vægt | 223.0845 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?