missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mephenoxalone, TRC

Artikelnummer. 30471660
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471660 25 mg
30472876 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471660 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22490025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70-07-5
Molekylær formel C11 H13 N O4
Molekylvægt (g/mol) 223.23
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-, 2-Oxazolidinone, 5-[(o-methoxyphenoxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, (±)-Mephenoxalone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidinone, 5-(o-Methoxyphenoxymethyl)-2-oxazolidone, AHR 233, Control-OM, Dorsiflex, Dorsilon, Ekilan, Lenetran, Lenetran Tab, Lenetranat, Mephenoxalone, Methoxadone, Methoxydon, Methoxydone, Metoxadon, Metoxadone, Moderamin, OM-518, Placidex, Riself, Tranpoise, Trepidone, Valans, Xerene
IUPAC navn 5-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL COc1ccccc1OCC2CNC(=O)O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mephenoxalone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO4/c1-14-9-4-2-3-5-10(9)15-7-8-6-12-11(13)16-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formel vægt 223.0845
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.