Få mere at vide
Mephenesin Carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052566
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30052566 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30052566 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3135.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Mephenesin Carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mephenesin Carbamate
CAS 533-06-2
Analyt- eller komponentnavne Mephenesin Carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
SMIL Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
IUPAC navn [2-hydroxy-3-(2-methylphenoxy)propyl] carbamate
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Mængde 50 mg
Formel vægt 225.1001 g/mol