Få mere at vide
Mephenesin Carbamate, LoGiCal
Artikelnummer. 30457945
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457945 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30457945
Brand: LoGiCal LGCFOR3135.00
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mephenesin Carbamate
CAS 533-06-2
Analyt- eller komponentnavne Mephenesin Carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H15 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(2-methylphenoxy)-, 1-carbamate, 1,2-Propanediol, 3-(o-tolyloxy)-, 1-carbamate (8CI), Carbamic acid, 2-hydroxy-3-(o-tolyloxy)propyl ester (6CI,7CI), 1-Carbamoyloxy-2-hydroxy-3-(o-methylphenoxy)propane, 2-Hydroxy-3-o-tolyloxypropyl 1-carbamate, 3-o-Toloxy-1,2-propanediol 1-carbamic acid ester, 3-o-Toloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, 3-o-Tolyloxy-2-hydroxypropyl 1-carbamate, MC 2303, Mephenesin carbamate, NSC 169508, Tolseram
InChI formel InChI=1S/C11H15NO4/c1-8-4-2-3-5-10(8)15-6-9(13)7-16-11(12)14/h2-5,9,13H,6-7H2,1H3,(H2,12,14)
Løsningstype Neat
SMIL Cc1ccccc1OCC(O)COC(=O)N
IUPAC navn [2-hydroxy-3-(2-methylphenoxy)propyl] carbamate
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 225.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 225.1001 g/mol