Få mere at vide
Meperfluthrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322492
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30322492 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30322492 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14868000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Meperfluthrin
CAS 915288-13-0
Analyt- eller komponentnavne Meperfluthrin
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C17 H16 Cl2 F4 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
InChI formel InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1
SMIL COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F
IUPAC navn [2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 415.21
Mængde 1 ml
Formel vægt 414.0413 g/mol