Få mere at vide
Meperfluthrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Meperfluthrin |
| CAS | 915288-13-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Meperfluthrin |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C17 H16 Cl2 F4 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Meperfluthrin, [2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)phenyl]methyl (1R,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R,3S)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (1R)-trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2F4O3/c1-17(2)9(4-10(18)19)11(17)16(24)26-6-8-14(22)12(20)7(5-25-3)13(21)15(8)23/h4,9,11H,5-6H2,1-3H3/t9-,11+/m1/s1 |
| SMIL | COCc1c(F)c(F)c(COC(=O)[C@@H]2[C@@H](C=C(Cl)Cl)C2(C)C)c(F)c1F |
| Vis mere |