Få mere at vide
Mepanipyrim, TRC
Artikelnummer. 30475189
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475189 50 mg
30467338 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30475189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22360050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110235-47-7
Molekylær formel C14 H13 N3
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4-methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)- (9CI), 4-Methyl-N-phenyl-6-(1-propyn-1-yl)-2-pyrimidinamine, 2-Anilino-4-methyl-6-(1-propynyl)pyrimidine, Frupica, Fulpica, KIF 3535, KUF 6201, Mepanipyrim
IUPAC navn 4-methyl-N-phenyl-6-prop-1-ynylpyrimidin-2-amine
SMIL CC#Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mepanipyrim
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13N3/c1-3-7-13-10-11(2)15-14(17-13)16-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-10H,1-2H3,(H,15,16,17)
Formel vægt 223.1109