missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mepanipyrim-2-hydroxypropyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mepanipyrim-2-hydroxypropyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N3O/c1-10-8-13(9-11(2)18)17-14(15-10)16-12-6-4-3-5-7-12/h3-8,11,18H,9H2,1-2H3,(H,15,16,17) |
| Formel vægt | 243.1372 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?