Få mere at vide
Invitrogen™ MEP1B Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5112908
Produktkode 17190764
  • 3405.00 DKK / 100µL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
MEP1B Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA
Meprins are multidomain zinc metalloproteases that are highly expressed in mammalian kidney and intestinal brush border membranes, and in leukocytes and certain cancer cells. They are involved in the hydrolysis of a variety of peptide and protein substrates, and have been implicated in cancer and intestinal inflammation. Mature meprins are oligomers of evolutionarily related, but separately encoded alpha and/or beta subunits. Homooligomers of alpha subunit are secreted, whereas, oligomers containing the beta subunit are plasma membrane-bound. This gene encodes the beta subunit. Targeted disruption of this gene in mice affects embryonic viability, renal gene expression profiles, and distribution of the membrane-associated alpha subunit in kidney and intestine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Especificaciones
MEP1B
Polyclonal
Unconjugated
Mep1b
EC 3.4.24.63; Endopeptidase-2; MEP1B; Mep-1b; meprin 1 beta; meprin A; meprin A subunit beta; meprin A, beta; meprin B; meprin beta; N-benzoyl-L-tyrosyl-p-amino-benzoic acid hydrolase beta subunit; N-benzoyl-L-tyrosyl-P-amino-benzoic acid hydrolase subunit beta; PABA peptide hydrolase; PPH beta
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17288, 4225
-20°C or -80°C if preferred
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.74 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q16820, Q61847
Mep1b
Recombinant Human Meprin A subunit beta protein (480-652AA).
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado