Få mere at vide
Epredia™ Menzel™ Mikroskop dækglas
Artikelnummer. p-7010027
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
Artikelnummer. 17254894
Brand: Epredia™ BB01800180A153MNZ0
Firkantede dækglas til mikroskop lavet af borosilikatglas.
  • Firkant
  • Tykkelse på 0,13 til 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 18 x 18 mm
Til brug med (udstyr) Automatiseret udstyr