Få mere at vide
Epredia™ Menzel™ Mikroskop dækglas
Artikelnummer. 17294904
Skift visning
Dimensioner (L x B):
18 x 18 mm
24 x 24 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17294904 24 x 24 mm
17254894 18 x 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17294904 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. BB02400240A153MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 DKK
    182.55 DKK / Pakke med 1000
    Spare 23.45 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Firkantede dækglas til mikroskop lavet af borosilikatglas.
  • Firkant
  • Tykkelse på 0,13 til 0,16 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 24 x 24 mm
Til brug med (udstyr) Automatiseret udstyr