Få mere at vide
Epredia™ Menzel™ Mikroskop dækglas
Artikelnummer. 11961988 Shop alle Epredia produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Bredde (metrisk):
18 mm
20 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11961988 20 mm 20 mm Pakke med 1000
15767572 18 mm 18 mm Pakke med 1000
15707592 24 mm 24 mm Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11961988 Leverandør Epredia™ Leverandørnr. BB02000200A153MNZ0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    151.00 DKK
    133.50 DKK / Pakke med 1000
    Spare 17.50 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tekniske data
Produkttype Dækglas
Form Firkant
Materiale Borosilikatglas
Længde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Tykkelse (metrisk) #1 (0,13 til 0,16 mm)
Dimensioner (L x B) 20 x 20 mm
Til brug med (udstyr) Automatiseret udstyr
Mængde 1000/Pk.