Få mere at vide
Epredia™ Menzel™ Microscope Coverslips
Shop alle Epredia produkter
:
Length: 24mm; Width: 60mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Coverslip |
| Form | Square |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Længde (metrisk) | 24 mm |
| Bredde (metrisk) | 60 mm |
| Tykkelse (metrisk) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Dimensioner (L x B) | 24 x 60 mm |
| Til brug med (udstyr) | Automated equipment |
| Mængde | 1000/Pk. |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Dela en innehållskorrigering