Få mere at vide
Menthyl Anthranilate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (1R,2S,5R) Menthyl Anthranilate |
| CAS | 307556-71-4 |
| Molekylær formel | C17 H25 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-aminobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H25NO2/c1-11(2)13-9-8-12(3)10-16(13)20-17(19)14-6-4-5-7-15(14)18/h4-7,11-13,16H,8-10,18H2,1-3H3/t12-,13+,16-/m1/s1 |
| SMIL | [C@H](C)(C)[C@H]1[C@H](OC(=O)C2=C(N)C=CC=C2)C[C@H](C)CC1 |
| IUPAC navn | (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-aminobenzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.39 |
| Formel vægt | 275.19 |