Få mere at vide
(±)-Menthyl Acetate, TRC
Artikelnummer. 30481969
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30481969 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30481969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2187151ML
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Menthyl Acetate
CAS 89-48-5
Renhedsgrad noter GC
Molekylær formel C12 H22 O2
Mængde 1 mL
Synonym (±)-Menthol Acetate, Menthyl Acetate, dl-Menthyl Actate, cis-1,3,trans-1,4-Menthol Acetate, (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexyl Acetate, (1R,2S,5R)-rel-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 198.302
Formel vægt 198.162
Procent renhed >95