Få mere at vide
Mentoxypropan-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Menthoxypropane-1,2-diol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)16-8-11(15)7-14/h9-15H,4-8H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 230.1882 |