Få mere at vide
(+)-Menthone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Menthone |
| CAS | 3391-87-5 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (+)-Menthone, (2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, D-Menthone, (2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone, (1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1 |
| SMIL | O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1 |
| IUPAC navn | (2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Formel vægt | 154.14 |