missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Menthone, TRC

Artikelnummer. 30137614
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137614 10 g
30007659 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137614 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM19955510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 3391-87-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym (+)-Menthone, (2R,5S)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, D-Menthone, (2R-trans)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)-cyclohexanone, (1S,4R)-(+)-p-Menthan-3-one
IUPAC navn (2R,5S)-2-isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one
SMIL O=C1[C@@H](C(C)C)CC[C@H](C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Menthone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
Formel vægt 154.14
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.