missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(±)-Menthone, TRC

Artikelnummer. 30464778
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464778 2 g
30482303 100 mg
30479733 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464778 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2191352G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 89-80-5
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym trans-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, trans-p-Menthan-3-one, DL-Menthone, Menthone, Menthone G, Neomenthone, dl-Menthone, p-Menthone, trans-Menthan-3-one, trans-Menthone, trans-p-Menthan-3-one, trans-p-Menthone
SMIL OC[C@H](O)CO[C@H]1C(O)C(O)[C@@H](O)C(CO)O1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-Menthone
Renhedsgrad noter GC
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.