Få mere at vide
Menthone, mixture of isomers, 98%
Artikelnummer. p-7023777
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11403248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17665.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10458-14-7
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00062998
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthone
Navn note mixture of isomers
Tæthed 0.894
Kogepunkt ∼207°C
Flammepunkt 72°C (162°F)
Mængde 50 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%