Få mere at vide
Menthon, blanding af isomere, 98%
Artikelnummer. 11403248
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403248 50 g 50g
11413248 250 g 250g
11493238 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11403248 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17665.18
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154,253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10458-14-7
Molekylær formel C10H18O
Molekylvægt (g/mol) 154.253
MDL nummer MFCD00062998
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
SMIL CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Menthone
Navn note blanding af isomerer
Tæthed 0.894
Kogepunkt ∼207 °C
Flammepunkt 72 °C (162 °F)
Mængde 50 g
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%