missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Menthone (blanding af diastereomerer), TRC

Artikelnummer. 30010729
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010729 50 g
30005381 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010729 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM21913050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10458-14-7
Molekylær formel C10 H18 O
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Synonym Menthone, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)- (9CI, ACI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone (ACI), p-Menthan-3-one (8CI), 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, 5-Methyl-2-isopropylcyclohexanone, NSC 113134, NSC 9280
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-one
SMIL CC(C)C1CCC(C)CC1=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Menthone
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
Formel vægt 154.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.