Få mere at vide
Menthone Glycerin Acetal, TRC
Artikelnummer. 30465825
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30465825 1 g
1 options
Artikelnummer. 30465825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM6318701G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthone Glycerin Acetal
CAS 63187-91-7
Molekylær formel C13 H24 O3
Mængde 1 g
Synonym Menthone Glycerine Acetal, Menthone Glyceryl Ketal, [9-Methyl-6-(propan-2-yl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl]methanol, 9-Methyl-6-(1-methylethyl)-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-2-methanol, (6-Isopropyl-9-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-yl)methanol, (9-Methyl-6-propan-2-yl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-yl)methanol, 6-Isopropyl-9-methyl-1,4-dioxaspiro[4,5]decane-2-methanol, Fema Gras 3808, Frescolat MGA
InChI formel InChI=1S/C13H24O3/c1-9(2)12-5-4-10(3)6-13(12)15-8-11(7-14)16-13/h9-12,14H,4-8H2,1-3H3
SMIL CC(C)C1CCC(C)CC12OCC(CO)O2
IUPAC navn (9-methyl-6-propan-2-yl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-3-yl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 228.328
Formel vægt 228.173