Få mere at vide
(-)-Menthon (indeholder op til 15% D-Menthon), TRC
Artikelnummer. 30467205
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30467205 5 g
1 options
Artikelnummer. 30467205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1995505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (-)-Menthone
CAS 14073-97-3
Molekylær formel C10H18O
Mængde 5 g
Synonym Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S,5R)-, Cyclohexanone, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (2S-trans)-, p-Menthan-3-one, (1R,4S)-(-)- (8CI), (-)-Menthone, (1R,4S)-Menthone, (1R,4S)-p-Menth-3-one, (1R,4S)-p-Menthan-3-one, (2S,5R)-(-)-Menthone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexan-1-one, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexanone, (2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanone, l-Menthone, trans-(-)-p-Menthan-3-one
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
IUPAC navn (2S,5R)-2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanon
Molekylvægt (g/mol) 154.25
Formel vægt 154.136