Få mere at vide
Menton, 98%, blanding af isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10377050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10377050 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10377050 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 125411000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10458-14-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthone
Navn note 90%
CAS 10458-14-7
Smeltepunkt -6 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8900g/mL
Kogepunkt 207 °C
Flammepunkt 69 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C10H18O
Brydningsindeks 1,4500 til 1,452
MDL nummer MFCD00062998
Mængde 100 g
Beilstein 07, 38
Fieser 14,201; 16,204
Merck Index 10, 5663
Specifik vægtfylde 0.89
Synonym isomenthone, p-menthan-3-one, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanone, menthone, cyclohexanone, 5-methyl-2-1-methylethyl, 5-methyl-2-1-methylethyl cyclohexanone, p-menthanone, 2-isopropyl-5-methyl-cyclohexanone, p-menthan-3-one, dl, 5-methyl-2-isopropyl cyclohexanone
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
InChI nøgle NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1CCC(C(=O)C1)C(C)C
IUPAC navn 5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-on
Molekylvægt (g/mol) 154.25
PubChem CID 6986
ChEBI CHEBI:36742
Formel vægt 154.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • Menthone, mixture of isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.