Få mere at vide
(-)-Menthol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 2216-51-5 |
| Smeltepunkt | 41°C to 44°C |
| Tæthed | 0.890 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 216°C/1013 hPa |
| MDL nummer | MFCD00062979 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | (-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol, (-)-Menthol |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.27 |
| Grad | Research |