Få mere at vide
Menthol racemisk, Mikromol™
Artikelnummer. 17980836
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17980836 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17980836 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3006.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Menthol-racemisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Menthol Racemic
CAS 89-78-1
Analyt- eller komponentnavne Menthol Racemic
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H20 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Menthol racemic, (1RS,2SR,5RS)-5-methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1R,2S,5R)-rel-, Cyclohexanol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, (1α,2β,5α)-, Menthol, cis-1,3,trans-1,4- (8CI), Menthol, dl- (6CI), (1R,2S,5R)-rel-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol, (±)-Menthol, DL-Menthol, Fisherman's Friend Lozenges, Hexahydrothymol, Meggezone, Menthacamphor, Menthol, Menthomenthol, NSC 2603, Peppermint camphor, Racementhol, Racemic menthol, Therapeutic Mineral Ice, Thymomenthol, dl-Menthol, rac-Menthol, rel-(1R,2S,5R)-5-Methyl-2-(1-methylethyl)cyclohexanol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
SMIL CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1O
IUPAC navn (1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 156.27
Mængde 250 mg
Formel vægt 156,1514 g/mol