Få mere at vide
Menthol, Extra Pure, Natural, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10204540 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10204540 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10204540 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/2550/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 2216-51-5
Smeltepunkt 41°C
Farve White
Kogepunkt 212°C
Emballage Glass Jar
Molekylær formel C10H20O
MDL nummer 62979
Mængde 100 g
Formel vægt 156.27g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(-)-Menthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.